Få mere at vide
3-cyanopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10540011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10540011 5 g Glasflaske 5g
10152230 100 g Glasflaske 100g
10580351 500 g Glasflaske 500g
10485603 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10540011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110860050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-54-9 | C6H4N2 | 104.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-54-9
Molekylær formel C6H4N2
Molekylvægt (g/mol) 104.11
MDL nummer MFCD00006372
InChI nøgle GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopyridine, nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, nicotinic acid nitrile, 3-pyridinenitrile, 3-pyridylcarbonitrile, 3-azabenzonitrile, 3-cyjanopirydyna, nitryl kwasu nikotynowego, 3-cyjanopirydyna polish
PubChem CID 79
ChEBI CHEBI:86556
IUPAC navn pyridin-3-carbonitril
SMIL N#CC1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanopyridine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 47.0°C to 51.0°C
Farve Farveløs eller hvid til gul
Tæthed 1.1590g/mL
Kogepunkt 201.0°C
Flammepunkt 84°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)CN
Mængde 5 g
Beilstein 22, 41
Specifik vægtfylde 1.159
Opløselighedsinformation Solubility in water: 140g/L (20°C)
Formel vægt 104.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk masse, krystaller eller klumper
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Cyanopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.