Få mere at vide
3-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 96%
Artikelnummer. 15470688
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470688 1 g 1g
15461126 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54385.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402718-29-0 | C12H15BN2O2 | 230.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402718-29-0
Molekylær formel C12H15BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 230.07
MDL nummer MFCD07780755
InChI nøgle BOIKCRIMIQAFQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinonitrile, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, nicotinonitril-5-boronic acid, 5-cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester, nicotinonitrile-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinonitrile?, 3-cyano-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 16414216
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-carbonitril
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CN=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 122°C to 124°C
Mængde 1 g
Formel vægt 230.07
Procent renhed 96%