Få mere at vide
3-cyanopyridin-4-boronsyre pinacol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497725
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497725 250 mg 250mg
11357379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27814.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 878194-92-4 | C12H15BN2O2 | 230.074 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 878194-92-4
Molekylær formel C12H15BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 230.074
MDL nummer MFCD09037481
InChI nøgle LUDBQHAQFBWGNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinonitrile, 3-cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyanopyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyanopyridine-4-boronicacidpinacolester
PubChem CID 44755176
IUPAC navn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-carbonitril
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=NC=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 97°C to 99°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 230.07
Procent renhed 95%