Få mere at vide
3-Cyanopyridine-2,4,5,6-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyanopyridine-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 1020719-32-7 |
| Molekylær formel | C6 2H4 N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Pyridine-2,4,5,6-d4-carbonitrile (ACI), 3-Pyridinecarbonitrile-d4, Nicotinonitrile-d4, 3-Cyanopyridine-D4, 3-Pyridine-d4-nitrile, 3-Cyanopyridine-2,4,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H/i1D,2D,3D,5D |
| SMIL | [2H]c1nc([2H])c(C#N)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.13 |
| Formel vægt | 108.0626 |