Få mere at vide
3-Cyanopyridine 1-oxide, 97%
Artikelnummer. 11418837
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418837 2.5 g 2.5g
11428837 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19961.88
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14906-64-0 | C6H5N2O | 121.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14906-64-0
Molekylær formel C6H5N2O
Molekylvægt (g/mol) 121.12
MDL nummer MFCD00129037
InChI nøgle AABSWFBNBQBPEQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym nicotinonitrile-1-oxide, 3-cyanopyridine n-oxide, 3-cyanopyridine-n-oxide, nicotinonitrile 1-oxide, 3-cyanopyridine 1-oxide, 3-cyanopyridin-1-ium-1-olate, 3-pyridinecarbonitrile, 1-oxide, acmc-1c6hr, 3-pyridinecarbonitrile,1-oxide, woovsqcalyyudo-uhfffaoysa
PubChem CID 84686
SMIL [O-][NH++]1C=C[CH-]C(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanopyridine 1-oxide
Smeltepunkt 175°C to 178°C
Mængde 2.5 g
Følsomhed Hygroscopic
IUPAC navn 1-oxidopyridin-1-ium-3-carbonitril
Formel vægt 120.11
Procent renhed 97%