Få mere at vide
3-Cyanopyridazine, 97%
Artikelnummer. 15456397
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456397 250 mg 250mg
15446397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15456397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33568.MD
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 53896-49-4 | C5H3N3 | 105.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53896-49-4
Molekylær formel C5H3N3
Molekylvægt (g/mol) 105.1
MDL nummer MFCD09881239
InChI nøgle PJESVVYWPFAJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopyridazine, 3-pyridazinecarbonitrile, 3-cyano-1,2-diazine, pyridazine-3-carbonitrile
PubChem CID 13642940
IUPAC navn pyridazin-3-carbonitril
SMIL C1=CC(=NN=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanopyridazine
Smeltepunkt 43°C to 45°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 105.1
Procent renhed 97%