Få mere at vide
3-cyanopropylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, opbevares væk fra luft. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt udluftningssted
Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, opbevares væk fra luft. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt udluftningssted
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyanopropylzinc bromide |
| Navn note | Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker |
| CAS | 135579-85-0 |
| Tæthed | 0.981 |
| Molekylær formel | C4H6BrNZn |
| Lineær formel | N≡C(CH2)3ZnBr |
| MDL nummer | MFCD00671975 |
| Mængde | 50 mL |
| FN nummer | UN3399 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |