Få mere at vide
3-Cyanopropyltrichlorosilane, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10511141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10511141 25 mL Glass bottle 25ml
10200070 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10511141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 277110250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1071-27-8
Molekylær formel C4H6Cl3NSi
Molekylvægt (g/mol) 202.534
InChI nøgle HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyltrichlorosilane, butanenitrile, 4-trichlorosilyl, 4-trichlorosilyl butyronitrile, 4-cyanobutyltrichlorosilane, butyronitrile, 4-trichlorosilyl, trichloro 3-cyanopropyl silane, trichlor-3-kyanpropylsilan, silane, trichloro 3-cyanopropyl, unii-05m8iu15r8, gamma-cyanopropyltrichlorosilane
PubChem CID 14063
IUPAC navn 4-trichlorosilylbutanenitrile
SMIL C(CC#N)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanopropyltrichlorosilane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 1.3000g/mL
Kogepunkt 237.0°C to 238.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel CN(CH2)3Si(Cl)3
Brydningsindeks 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589nm)
Mængde 25 mL
Formel vægt 202.54
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid