Få mere at vide
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane, 97%
Artikelnummer. 11317425
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317425 25 g 25g
11327425 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05367.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1067-47-6 | C10H21NO3Si | 231.367 g/mol
(3-Cyanopropyl)triethoxysilan anvendes som cyanoalkylsilankoblingsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(3-Cyanopropyl)triethoxysilan anvendes som cyanoalkylsilankoblingsmiddel.
Opløselighed Ikke blandbar
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatible materialer er oxidationsmidler og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1067-47-6
Molekylær formel C10H21NO3Si
Molekylvægt (g/mol) 231.367
MDL nummer MFCD00042636
InChI nøgle VGIURMCNTDVGJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyltriethoxysilane, butanenitrile, 4-triethoxysilyl, 4-triethoxysilyl butanenitrile, 4-triethoxysilyl butyronitrile, butyronitrile, 4-triethoxysilyl, silane, triethoxy 3-cyanopropyl, triethoxy-3-kyanpropylsilan, unii-n78w6a24dx, 3-cyanopropyl triethoxysilane, triethoxy-3-kyanpropylsilan czech
PubChem CID 14024
IUPAC navn 4-triethoxysilylbutanenitril
SMIL CCO[Si](CCCC#N)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 238°C to 241°C
Kemisk navn eller materiale (3-Cyanopropyl)triethoxysilane
Mængde 25 g
Lineær formel NCCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
Beilstein 1942237
Flammepunkt 74°C (165°F)
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 231.37
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.417
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.961
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Cyanopropyl)triethoxysilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (3-Cyanopropyl)triethoxysilane