Få mere at vide
3-Cyanopropyl-trichlorosilane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15824751
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
15824751 25 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15824751 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8412480025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 237°C to 238°C/1013 hPa
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanopropyl-Trichlorosilane
CAS 1071-27-8
Mængde 25 mL
Tæthed 1.28 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00013832
Synonym 3-Cyanopropyl-trichlorosilane, 4-(Trichlorosilyl)-butyronitrile, 3-Cyanopropyl-trichlorosilane
Molekylvægt (g/mol) 202.54