Få mere at vide
(3-cyanopropyl)trichlorsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 237°C to 238°C |
| Kemisk navn eller materiale | (3-Cyanopropyl)trichlorosilane |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | Cl3Si(CH2)3CN |
| FN nummer | UN2987 |
| Beilstein | 906924 |
| Flammepunkt | 92°C (198°F) |
| Formel vægt | 202.54 |
| Procent renhed | 98% |
| Lugt | Pungent |
| Vis mere |