Få mere at vide
(3-Cyanopropyl)trichlorosilan, 98%
Artikelnummer. 11499050
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499050 25 g 25g
11409060 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13787.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1071-27-8 | C4H6Cl3NSi | 202,534 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071-27-8
Molekylær formel C4H6Cl3NSi
Molekylvægt (g/mol) 202.534
MDL nummer MFCD00013832
InChI nøgle HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyltrichlorosilane, butanenitrile, 4-trichlorosilyl, 4-trichlorosilyl butyronitrile, 4-cyanobutyltrichlorosilane, butyronitrile, 4-trichlorosilyl, trichloro 3-cyanopropyl silane, trichlor-3-kyanpropylsilan, silane, trichloro 3-cyanopropyl, unii-05m8iu15r8, gamma-cyanopropyltrichlorosilane
PubChem CID 14063
IUPAC navn 4-trichlorsilylbutanenitril
SMIL C(CC#N)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 237 °C til 238 °C
Kemisk navn eller materiale (3-Cyanopropyl)trichlorosilane
Mængde 25 g
Flammepunkt 92 °C (198 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.463
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.28
Lineær formel Cl3Si(CH2)3CN
FN nummer UN2987
Beilstein 906924
Formel vægt 202.54
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.