Få mere at vide
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorsilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448819
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448819 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15448819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03607.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18156-15-5 | C6H12ClNSi | 161.704 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 108°C to 109°C (15mmHg)
Kemisk navn eller materiale (3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane
CAS 18156-15-5
Mængde 10 g
Molekylær formel C6H12ClNSi
MDL nummer MFCD00001969
FN nummer UN2987
Beilstein 2235062
Flammepunkt 85°C (185°F)
Synonym 3-cyanopropyl dimethylchlorosilane, 4-chlorodimethylsilyl butanenitrile, 3-cyanopropyldimethylchlorosilane, chloro 3-cyanopropyl dimethylsilane, butanenitrile, 4-chlorodimethylsilyl, 4-chlorodimethylsilyl butyronitrile, 4-chloro dimethyl silyl butanenitrile, cyanopropyldimethylchlorosilane, chlorocyanopropyldimethylsilane, cyanopropyl dimethylchlorosilane
InChI nøgle GPIARXZSVWTOMD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(CCCC#N)Cl
IUPAC navn 4-[chlor(dimethyl)silyl]butanenitril
Molekylvægt (g/mol) 161.704
PubChem CID 87478
Formel vægt 161.71
Procent renhed 94%
Brydningsindeks 1.446
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.99