Få mere at vide
3-cyanopropionaldehyd diethylacetal, TRC
Artikelnummer. 30362094
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362094 5 g
30357379 1 g
30357380 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30362094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9876305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18381-45-8
Molekylær formel C8 H15 N O2
Molekylvægt (g/mol) 157.21
Synonym Butanenitrile, 4,4-diethoxy-, Propionaldehyde, 3-cyano-, diethyl acetal (6CI,7CI), Succinaldehydonitrile, diethyl acetal (8CI), 4,4-Diethoxybutanenitrile, 3-Cyanopropionaldehyde diethyl acetal, 4,4-Diethoxybutyronitrile
IUPAC navn 4,4-diethoxybutannitril
SMIL CCOC(CCC#N)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanopropionaldehyde Diethyl Acetal
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-6H2,1-2H3
Formel vægt 157.1103