Få mere at vide
3-Cyanopropionaldehyde Diethyl Acetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyanopropionaldehyde Diethyl Acetal |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 157.1103 |