Få mere at vide
3-Cyanophenylacetic acid, 95%
Artikelnummer. 11371443 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11371443 1 g Glasflaske 1g
11915631 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371443 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434890010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1878-71-3 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1878-71-3
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
InChI nøgle ZNXMNKGBHYVNNE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1519397
IUPAC navn 2-(3-cyanophenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CC(=O)O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanophenylacetic acid
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 117°C to 118°C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2-3-cyanophenyl acetic acid, 3-cyanophenylacetic acid, 3-cyanophenyl acetic acid, m-cyanophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-cyano, 3-cyano-phenyl-acetic acid, acmc-20a9gi, 3-cyano phenyl acetic acid, benzeneacetic acid,3-cyano
Formel vægt 161.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Cyanophenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.