Få mere at vide
3-cyanophenylisothiocyanat, 97%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyanophenyl isothiocyanate |
| Smeltepunkt | 64 °C til 66 °C |
| Lugt | Irriterende |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 2803099 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 160.2 |
| Procent renhed | 97% |