Få mere at vide
3-cyanophenylisothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 11357856
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357856 1 g 1g
11367856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13045.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-07-2026
CAS: 3125-78-8 | C8H4N2S | 160,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3125-78-8
Molekylær formel C8H4N2S
Molekylvægt (g/mol) 160.19
MDL nummer MFCD00041070
InChI nøgle UXCYPHCFQAFVFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenyl isothiocyanate, benzonitrile, 3-isothiocyanato, m-cyanophenyl isothiocyanate, 3-cyanophenylisothiocyanate, acmc-1bn6o, benzonitrile,3-isothiocyanato, 3-isothiocyanatobenzenecarbonitrile
PubChem CID 76578
IUPAC navn 3-isothiocyanatobenzonitril
SMIL S=C=NC1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 64°C to 66°C
Lugt Irritating
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2803099
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 160.2
Procent renhed 97%