Få mere at vide
3-Cyanophenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 11347426
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347426 1 g 1g
11357426 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11347426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09432.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16413-26-6 | C8H4N2O | 144.133 g/mol
3-Cyanophenylisocyanat tjener som et startreagens ved syntesen af R/S-4-(3-chlorphenylaminocarbonylamino)-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran og 1-(3-cyanophenyl)-3-(2-methoxy-6)-pentadecylbenzyl.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Cyanophenylisocyanat tjener som et startreagens i syntesen af R/S-4-(3-chlorphenylaminocarbonylamino)-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran og 1-(3-cyanophenyl)-3-(2-methoxy-6)-pentadecyl.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16413-26-6
Molekylær formel C8H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 144.133
MDL nummer MFCD00013856
InChI nøgle NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenyl isocyanate, 3-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 3-isocyanato, 3-isocyanatobenzenecarbonitrile, m-cyanophenyl isocyanate, m-cyanophenylisocyanate, pubchem5028, 3-isocyanato-benzonitrile, acmc-1c7a7, paragos 331038
PubChem CID 2733315
IUPAC navn 3-isocyanatobenzonitril
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanophenyl isocyanate
Smeltepunkt 51°C to 54°C
Lugt Irritating
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3089117
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 144.13
Procent renhed 97%