Få mere at vide
3-Cyanophenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 10073590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10073590
Brand: Thermo Scientific Acros 314180050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16413-26-6 | C8H4N2O | 144.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16413-26-6
Molekylær formel C8H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 144.13
MDL nummer MFCD00013856
InChI nøgle NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenyl isocyanate, 3-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 3-isocyanato, 3-isocyanatobenzenecarbonitrile, m-cyanophenyl isocyanate, m-cyanophenylisocyanate, pubchem5028, 3-isocyanato-benzonitrile, acmc-1c7a7, paragos 331038
PubChem CID 2733315
IUPAC navn 3-isocyanatobenzonitril
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanophenyl isocyanate
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 49°C to 54°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CNC6H4NCO
Mængde 5 g
Formel vægt 144.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof