Få mere at vide
3-Cyanophenol, 97%
Artikelnummer. 10050780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10050780 50 g Glasflaske 50g
10396070 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10050780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110820500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 873-62-1 | C7H5NO | 119.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-62-1
Molekylær formel C7H5NO
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00002252
InChI nøgle SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenol, m-hydroxybenzonitrile, m-cyanophenol, benzonitrile, 3-hydroxy, benzonitrile, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzonitrile, 3-cyano phenol, 3-cyano-phenol, 3-hydroxy benzonitrile, pubchem13113
PubChem CID 13394
IUPAC navn 3-hydroxybenzonitril
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanophenol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 75°C to 80°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCC6H4OH
Mængde 50 g
Beilstein 10, 141
Formel vægt 119.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Cyanophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.