Få mere at vide
3-(Cyanomethyl)benzoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050836
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050836 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050836 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.220025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(Cyanomethyl)benzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Cyanomethyl)benzoic Acid
CAS 5689-33-8
Analyt- eller komponentnavne 3-(Cyanomethyl)benzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H7 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(Cyanomethyl)benzoic Acid, Ketoprofen Imp. H (EP), Ketoprofen Impurity H
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c10-5-4-7-2-1-3-8(6-7)9(11)12/h1-3,6H,4H2,(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1cccc(CC#N)c1
IUPAC navn 3-(cyanomethyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 161.0477 g/mol