Få mere at vide
3-(Cyanomethyl)benzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
3-(Cyanomethyl)benzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Cyanomethyl)benzoic Acid |
| CAS | 5689-33-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(Cyanomethyl)benzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H7 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(Cyanomethyl)benzoic Acid, Ketoprofen Imp. H (EP), Ketoprofen Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c10-5-4-7-2-1-3-8(6-7)9(11)12/h1-3,6H,4H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc(CC#N)c1 |
| IUPAC navn | 3-(cyanomethyl)benzoic acid |
| Vis mere |