Få mere at vide
3-Cyanoindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyanoindole |
| CAS | 5457-28-3 |
| Molekylær formel | C9H6N2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1H-Indole-3-carbonitrile, NSC 24935 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H |
| SMIL | N#Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1H-indole-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.16 |
| Formel vægt | 142.0531 |