Få mere at vide
3-Cyanocoumarin, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442172 1 g 1g
15452172 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442172 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456590010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 15119-34-3
Molekylær formel C10H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 171.16
MDL nummer MFCD00115699
InChI nøgle QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
PubChem CID 203763
IUPAC navn 2-oxochromene-3-carbonitrile
SMIL O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanocoumarin
Smeltepunkt 184.0°C to 188.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 171.15
Procent renhed 97%