Få mere at vide
3-Cyanobenzylsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10638663
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10638663 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10153364 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10638663 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07947DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 56106-01-5
Molekylær formel C8H6ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 215.651
MDL nummer MFCD09046692
InChI nøgle YNWYDZBBHOWDAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenyl methanesulfonyl chloride, 3-cyanobenzylsulfonyl chloride, 3-cyanophenyl methanesulphonyl chloride, 3-chlorosulphonyl methyl benzonitrile, 3-cyano-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3-cyanobenzylsulphonyl chloride, 3-cyano benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3-cyano, 3-cyano-phenyl methanesulfonyl chloride, 3-chlorosulfonyl methyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 16774314
IUPAC navn (3-cyanophenyl)methansulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CS(=O)(=O)Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanobenzylsulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 215.66
Procent renhed 97%