Få mere at vide
3-Cyanobenzyl-d6 Bromide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyanobenzyl Bromide-D6 |
| CAS | 1219802-21-7 |
| Molekylær formel | C8 D6 Br N |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 3-(Bromomethyl-d2)benzonitrile-d4, 5-(Bromomethyl-d2)benzonitrile-2,3,4,6-d4, 1-(Bromomethyl-d2)-3-cyanobenzene-2,4,5,6-d4, 3-Cyanobenzyl-d6 bromide, m-(Bromomethyl-d2)benzonitrile-d4, m-Cyano-α-bromotoluene-d6, m-Cyanobenzyl-d6 bromide, α-Bromo-m-tolunitrile-d6, 3-Cyanobenzyl Bromide-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H6BrN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2 |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | 3-[bromo(dideuterio)methyl]-2,4,5,6-tetradeuteriobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.0809 |
| Formel vægt | 201.006 g/mol |
| Vis mere |