Få mere at vide
3-Cyanobenzyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyanobenzyl Bromide |
| CAS | 28188-41-2 |
| Molekylær formel | C8H6BrN |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Bromomethyl-3-cyanobenzene, 3-(Bromomethyl)benzonitrile, NSC 108298, m-(Bromomethyl)benzonitrile, m-Cyano-α-bromotoluene, m-Cyanobenzyl bromide, α-Bromo-m-tolunitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5H2 |
| SMIL | BrCC1=CC(C#N)=CC=C1 |
| IUPAC navn | 3-(bromomethyl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.04 |
| Formel vægt | 194.9684 |