Få mere at vide
3-Cyanobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyanobenzoic Acid |
| CAS | 1877-72-1 |
| Molekylær formel | C8H5NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-Carboxybenzonitrile, m-Carboxybenzonitrile, m-Cyanobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc(c1)C#N |
| IUPAC navn | 3-cyanobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.13 |
| Formel vægt | 147.032 |