Få mere at vide
3-cyanobenzoesyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30358798
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30358798 10 g
1 options
Artikelnummer. 30358798 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC96231510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester
CAS 13531-48-1
Molekylær formel C9H7NO2
Mængde 10 g
Synonym Methyl 3-Cyanobenzoate, Methyl m-Cyanobenzoate, m-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester, 3-(Methoxycarbonyl)benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5H,1H3
SMIL COC(=O)c1cccc(c1)C#N
IUPAC navn Methyl 3-cyanobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Formel vægt 161.0477