Få mere at vide
3-Cyanobenzensulfonylchlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyanobenzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 47 °C til 52 °C |
| Kogepunkt | 114 °C til 116 °C (0,2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2832925 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 201.63 |
| Procent renhed | 97% |