Få mere at vide
3-Cyanobenzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11338996
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338996 1 g 1g
11348996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20169.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56542-67-7 | C7H4ClNO2S | 201.624 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56542-67-7
Molekylær formel C7H4ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 201.624
MDL nummer MFCD00203480
InChI nøgle BHNRGBRMCNHNQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-cyanobenzene-1-sulfonylchloride, 3-cyano-benzenesulfonyl chloride, 3-cyanobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano, pubchem5108, acmc-1au46, 3-cyanobenzenesulfonylchloride, ksc269e7j, akos bb-9463
PubChem CID 2801360
IUPAC navn 3-cyanobenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 47°C to 52°C
Kogepunkt 114°C to 116°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2832925
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 201.63
Procent renhed 97%