Få mere at vide
3-Cyanobenzenboronsyre pinacolester, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester |
| Smeltepunkt | 78 °C til 82 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 229.09 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |