Få mere at vide
3-Cyanobenzenboronsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyanobenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | ∽298°C (decomposition) |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 6136720 |
| Formel vægt | 146.94 |
| Procent renhed | ≥98% |