Få mere at vide
3-Cyanobenzenboronsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375425
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375425 1 g 1g
11395425 250 mg 250mg
11385425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19635.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 150255-96-2 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150255-96-2
Molekylær formel C7H6BNO2
Molekylvægt (g/mol) 146.94
MDL nummer MFCD01318967
InChI nøgle XDBHWPLGGBLUHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenyl boronic acid, 3-cyanobenzeneboronic acid, 3-boronobenzonitrile, 3-dihydroxyboranyl benzonitrile, 3-cyanobenzene boronic acid, 3-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-cyanophenyl, pubchem1804, phenylboronic acid, 4
PubChem CID 2734325
IUPAC navn (3-cyanophenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanobenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∽298°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 6136720
Formel vægt 146.94
Procent renhed ≥98%