Få mere at vide
3-Cyanobenzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10541703
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10541703 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10541703 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00666EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 56542-67-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H4ClNO2S
Lineær formel CNC6H4SO2Cl
MDL nummer MFCD00203480
Mængde 10 g
Synonym 3-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-cyanobenzene-1-sulfonylchloride, 3-cyano-benzenesulfonyl chloride, 3-cyanobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano, pubchem5108, acmc-1au46, 3-cyanobenzenesulfonylchloride, ksc269e7j, akos bb-9463
InChI nøgle BHNRGBRMCNHNQD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C#N
IUPAC navn 3-cyanobenzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 201.624
PubChem CID 2801360
Formel vægt 201.63
Procent renhed 97%