Få mere at vide
3-Cyano Gimeracil-13C3 Methyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyano Gimeracil-13C3 Methyl Ether |
| CAS | 1391054-70-8 |
| Molekylær formel | C413C3H5ClN2O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-Chloro-1,2-dihydro-4-methoxy-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2O2/c1-12-6-4(2-9)7(11)10-3-5(6)8/h3H,1H3,(H,10,11)/i3+1,5+1,6+1 |
| SMIL | CO[13C]1=C(C#N)C(=O)N[13CH]=[13C]1Cl |
| IUPAC navn | 5-chloro-4-methoxy-2-oxo-(4,5,6-13C3)1H-pyridine-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.56 |