missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Cyano-7-ethoxycoumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyano-7-ethoxycoumarin |
| CAS | 117620-77-6 |
| Molekylær formel | C12H9NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 7-Ethoxy-2-oxo-2H-1-Benzopyran-3-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO3/c1-2-15-10-4-3-8-5-9(7-13)12(14)16-11(8)6-10/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1 |
| IUPAC navn | 7-ethoxy-2-oxochromene-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.2 |
| Formel vægt | 215.0582 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?