missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Cyano-7-ethoxycoumarin, TRC

Artikelnummer. 30358304
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358304 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC987430100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Cyano-7-ethoxycoumarin
CAS 117620-77-6
Molekylær formel C12H9NO3
Mængde 100 mg
Synonym 7-Ethoxy-2-oxo-2H-1-Benzopyran-3-carbonitrile
InChI formel InChI=1S/C12H9NO3/c1-2-15-10-4-3-8-5-9(7-13)12(14)16-11(8)6-10/h3-6H,2H2,1H3
SMIL CCOc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1
IUPAC navn 7-ethoxy-2-oxochromene-3-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 215.2
Formel vægt 215.0582
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.