Få mere at vide
MedChemExpress 3-Cyano-7-ethoxycoumarin
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 117620-77-6 |
| Opløselighed | DMSO : 25 mg/mL (116.17 mM∣Need ultrasonic) |
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.2 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 98.0% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |