Få mere at vide
3-Cyano-6-methyl-2-pyridone, 98%
Artikelnummer. 11499626
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499626 10 g 10g
11409636 50 g 50g
11419636 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20188.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4241-27-4 | C7H6N2O | 134.14 g/mol
3-Cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinon er en reaktant, der anvendes i syntesen af Milrinone (M344680), en selektiv phosphodiesterasehæmmer med vasodilaterende og positiv inotrop aktivitet. 3-Det er også blevet brugt til fremstilling af N3-pyridylthiamin, en potent in vitro thiaminantagonist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinon er en reaktant, der anvendes i syntesen af Milrinone (M344680), en selektiv phosphodiesterasehæmmer med vasodilaterende og positiv inotrop aktivitet. 3-Det er også blevet brugt til fremstilling af N3′ -pyridyl thiamin, en potent in vitro thiaminantagonist.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20
C, 2,38 g/°L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4241-27-4
Molekylær formel C7H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 134.14
MDL nummer MFCD00006013,MFCD00084984
InChI nøgle FIMGYEKEYXUTGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-6-methylnicotinonitrile, 3-cyano-6-methyl-2 1h-pyridinone, 3-cyano-6-methyl-2-pyridone, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 2-hydroxy-6-methyl-nicotinonitrile, 2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, 3-cyano-2-hydroxy-6-methylpyridine, 3-cyano-6-methyl-2 1-pyridone, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile
PubChem CID 77919
IUPAC navn 6-methyl-2-oxo-lH-pyridin-3-carbonitril
SMIL CC1=CC=C(C#N)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyano-6-methyl-2-pyridone
Smeltepunkt ∼298°C (decomposition)
Mængde 10 g
Beilstein 120412
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C,2.38g/L.
Formel vægt 134.14
Procent renhed 98%