Få mere at vide
3-Cyano-6-dimethoxymethyl-5-(4-pyridyl)-2-pyridone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyano-6-dimethoxymethyl-5-(4-pyridyl)-2-pyridone |
| CAS | 98293-79-9 |
| Molekylær formel | C14H13N3O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(Dimethoxymethyl)-1,6-dihydro-6-oxo[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O3/c1-19-14(20-2)12-11(9-3-5-16-6-4-9)7-10(8-15)13(18)17-12/h3-7,14H,1-2H3,(H,17,18) |
| SMIL | COC(OC)C1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2 |
| IUPAC navn | 6-(dimethoxymethyl)-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.27 |
| Formel vægt | 271.0957 |