Få mere at vide
3-Cyano-5-methylpyridine, 98+%
Artikelnummer. 11308406
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308406 250 mg 250mg
11398396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17427.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42885-14-3 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42885-14-3
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.139
MDL nummer MFCD00673151
InChI nøgle VDWQWOXVBXURMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-5-methylpyridine, 5-methylnicotinonitrile, unii-15462uxn1x, 5-methyl-nicotinonitrile, 5-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 5-methyl, 3-cyano-5-methylpyridine 3-cyano-5-picoline, 5-cyano-3-picoline, 5-cyano-3-methylpyridine, acmc-1ao5a
PubChem CID 637838
IUPAC navn 5-methylpyridin-3-carbonitril
SMIL CC1=CN=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyano-5-methylpyridine
Smeltepunkt 82°C to 85°C
Mængde 250 mg
Beilstein 111258
Formel vægt 118.14
Procent renhed ≥98%