Få mere at vide
3-Cyano-5-methylhexanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyano-5-methylhexanoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 155.0946 |