Få mere at vide
3-Cyano-5-hydroxypyridine, 97%
Artikelnummer. 15495787
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495787 1 g 1g
15405797 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15495787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33006.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 152803-24-2 | C6H4N2O | 120.11 g/mol
3-Cyano-5-hydroxypyridin er aktive farmaceutiske ingredienser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Cyano-5-hydroxypyridin er aktive farmaceutiske ingredienser.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152803-24-2
Molekylær formel C6H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 120.11
MDL nummer MFCD11044307
InChI nøgle KAXIYYPIORYZLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15342142
IUPAC navn 5-hydroxypyridin-3-carbonitril
SMIL OC1=CN=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyano-5-hydroxypyridine
Smeltepunkt 213°C to 217°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Synonym 5-hydroxynicotinonitrile, 3-cyano-5-hydroxypyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 5-hydroxy, 5-hydroxy-nicotinonitrile, 5-hydroxy-3-pyridinecarbonitrile, 5-cyano-3-hydroxypyridine, pubchem17727, kaxiyypioryzlb-uhfffaoysa, 5-cyano-5-hydroxypyridine, 3-pyridinecarbonitrile,5-hydroxy
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 120.11
Procent renhed 97%