Få mere at vide
3-Cyano-5-fluorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyano-5-fluoropyridine |
| Smeltepunkt | 50°C to 54°C |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 122.1 |
| Procent renhed | 97% |