Få mere at vide
3-Cyano-5-fluorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437227
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437227 1 g 1g
15447227 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34292.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-42-4
Molekylær formel C6H3FN2
Molekylvægt (g/mol) 122.102
MDL nummer MFCD09027295
InChI nøgle LQJWCPZRNHAVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoronicotinonitrile, 3-cyano-5-fluoropyridine, 5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-5-cyanopyridine, 5-fluoro-nicotinonitrile, acmc-1az9d, 3-pyridinecarbonitrile,5-fluoro, 5-fluoro-3-cyanopyridine, 5-fluoranylpyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 22463471
IUPAC navn 5-fluorpyridin-3-carbonitril
SMIL C1=C(C=NC=C1F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyano-5-fluoropyridine
Smeltepunkt 50°C to 54°C
Mængde 1 g
Formel vægt 122.1
Procent renhed 97%