Få mere at vide
3-Cyano-5-fluorphenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10227657 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10227657 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10227657 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430460010
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
CAS 304858-67-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H5BFNO2
MDL nummer MFCD09263608
Mængde 1 g
Synonym 3-cyano-5-fluorophenyl boronic acid, 3-cyano-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-borono-5-fluorobenzonitrile, boronic acid, 3-cyano-5-fluorophenyl-9ci, boronic acid, 3-cyano-5-fluorophenyl, pubchem17351, acmc-1csdr, ksc495g6d, 3-cyano-5-fluorophenylboronicacid
InChI nøgle DLYWCECHXBOCAS-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1=CC(=CC(F)=C1)C#N
IUPAC navn (3-cyano-5-fluorphenyl)borsyre
Molekylvægt (g/mol) 164.93
PubChem CID 23435605
Formel vægt 164.93
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.