missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Cyano-4-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyano-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 13600-43-6 |
| Molekylær formel | C7H3F3N2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F3N2/c8-7(9,10)6-1-2-12-4-5(6)3-11/h1-2,4H |
| SMIL | FC(F)(F)C1=C(C#N)C=NC=C1 |
| IUPAC navn | 4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.11 |
| Formel vægt | 172.0248 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?