Få mere at vide
3-Cyano-4-methylpyridine, 97%
Artikelnummer. 11389715
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389715 25 g 25g
11369715 1 g 1g
11379715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19769.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5444-01-9 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5444-01-9
MDL nummer MFCD00234272
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyano-4-methylpyridine
Smeltepunkt 41°C to 44°C
Kogepunkt 108°C to 111°C (20 mmHg)
Lugt Characteristic
Molekylær formel C9H10O4
Mængde 25 g
Beilstein 112016
Synonym methyl 4-methoxysalicylate, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-4-methoxysalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-, methyl ester, 2-hydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, 4-methoxysalicylic acid methyl ester, acmc-2097hp, methyl 2-hydroxy-p-anisate, ksc494a7p, 2-methoxycarbonyl-5-methoxyphenol
InChI nøgle ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)O
IUPAC navn methyl-2-hydroxy-4-methoxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 182.18
PubChem CID 79523
Formel vægt 118.14
Procent renhed 97%