Få mere at vide
3-Cyano-4-methylpyridine, 97%
Artikelnummer. 11369715
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369715 1 g 1g
11379715 5 g 5g
11389715 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19769.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5444-01-9 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5444-01-9
MDL nummer MFCD00234272
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyano-4-methylpyridine
Smeltepunkt 41°C to 44°C
Kogepunkt 108°C to 111°C (20 mmHg)
Lugt Characteristic
Molekylær formel C7H6N2
Mængde 1 g
Beilstein 112016
Synonym 3-cyano-4-methylpyridine, 4-methylnicotinonitrile, 3-cyano-4-picoline, 4-methyl-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 4-methyl, 4-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-4-methylpyridine 3-cyano-4-picoline, pubchem6623, pubchem18426, 4-methyl nicotinonitrile
InChI nøgle XLAPHZHNODDMDD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=NC=C1)C#N
IUPAC navn 4-methylpyridin-3-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 118.14
PubChem CID 227806
Formel vægt 118.14
Procent renhed 97%